4-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32488-1G OR32488-5G
APOSOR32488-1GEA 180 EUR
APOSOR32488-1G APOSOR32488-5G
4-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
4-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₅ClO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00179896
Núm. CAS: 50329-91-4