3,5-Diclorofenilhidracinio cloruro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Diclorofenilhidrazina clorhidrato
OR3249-100G
APOSOR3249-100GEA 130 EUR
APOSOR3249-100G
3,5-Diclorofenilhidracinio cloruro 98%
3,5-Diclorofenilhidracinio cloruro
Formula: C₆H₇Cl₃N₂
MW: 213,49 g/mol
Pto. de fusión: 204…210 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012938
Núm. CAS: 63352-99-8
EINECS: 264-109-7