4-Chloro-1,2-dimethoxybenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32499-1G OR32499-5G
APOSOR32499-1GEA 78.3 EUR
APOSOR32499-1G APOSOR32499-5G
4-Chloro-1,2-dimethoxybenzene 95%
4-Chloro-1,2-dimethoxybenzene
Formula: C₈H₉ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01741851
Núm. CAS: 16766-27-1