2-(4-Benzylpiperazino)-2-methylpropanal 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32501-1G
APOSOR32501-1GEA 380 EUR
APOSOR32501-1G
2-(4-Benzylpiperazino)-2-methylpropanal 95%
2-(4-Benzylpiperazino)-2-methylpropanal
Formula: C₁₅H₂₂N₂O
MW: 246,36 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663785
Núm. CAS: 886360-87-8