Ethyl-1-(1,1-dimethyl-2-oxoethyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32502-1G OR32502-5G
APOSOR32502-1GEA 306 EUR
APOSOR32502-1G APOSOR32502-5G
Ethyl-1-(1,1-dimethyl-2-oxoethyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-1-(1,1-dimethyl-2-oxoethyl)-4-piperidinecarboxylate
Formula: C₁₂H₂₁NO₃
MW: 227,31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663786
Núm. CAS: 886360-88-9