DL-β-(3-Chlorophenyl)alaninol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propan-1-ol, 3-Amino-3-(3-chlorophenyl)-propan-1-ol
OR32505-1G
APOSOR32505-1GEA 270 EUR
APOSOR32505-1G
DL-β-(3-Chlorophenyl)alaninol 95%
DL-β-(3-Chlorophenyl)alaninol
Formula: C₉H₁₂ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412790
Núm. CAS: 68208-25-3