2-(Chloromethyl)-6-methylbenzoxazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32519-1G OR32519-5G
APOSOR32519-1GEA 306 EUR
APOSOR32519-1G APOSOR32519-5G
2-(Chloromethyl)-6-methylbenzoxazole 95%
2-(Chloromethyl)-6-methylbenzoxazole
Formula: C₉H₈ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07366539
Núm. CAS: 143708-33-2