2-Cyano-3',4'-dichloroacetanilide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32525-25G OR32525-5G
APOSOR32525-25GEA 1980 EUR
APOSOR32525-25G APOSOR32525-5G
2-Cyano-3',4'-dichloroacetanilide 95%
2-Cyano-3',4'-dichloroacetanilide
Formula: C₉H₆Cl₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036014
Núm. CAS: 15386-80-8