4,6-Dichloro-N,N-dimethyl-2-pyrimidinamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32531-1G OR32531-5G
APOSOR32531-1GEA 244 EUR
APOSOR32531-1G APOSOR32531-5G
4,6-Dichloro-N,N-dimethyl-2-pyrimidinamine 95%
4,6-Dichloro-N,N-dimethyl-2-pyrimidinamine
Formula: C₆H₇Cl₂N₃
MW: 192,05 g/mol
Pto. de fusión: 56…57,5 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01935962
Núm. CAS: 5734-68-9