5-Chloro-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32534-1G
APOSOR32534-1GEA 336 EUR
APOSOR32534-1G
5-Chloro-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole 95%
5-Chloro-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole
Formula: C₈H₅ClN₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00100225
Núm. CAS: 53646-00-7