Ethyl 2-[(4-chlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 2-[(4-chlorophenyl)formamido]acetate
OR32537-1G OR32537-5G
APOSOR32537-1GEA 180 EUR
APOSOR32537-1G APOSOR32537-5G
Ethyl 2-[(4-chlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Ethyl-2-[(4-chlorobenzoyl)amino]acetate
Formula: C₁₁H₁₂ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00095955
Núm. CAS: 39735-52-9