3-(4-Chlorophenyl)-2,5-furandione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32538-1G OR32538-25G OR32538-5G
APOSOR32538-1GEA 180 EUR
APOSOR32538-1G APOSOR32538-25G APOSOR32538-5G
3-(4-Chlorophenyl)-2,5-furandione 95%
3-(4-Chlorophenyl)-2,5-furandione
Formula: C₁₀H₅ClO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00974639
Núm. CAS: 3152-15-6