(5-Chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32545-1G OR32545-5G
APOSOR32545-1GEA 244 EUR
APOSOR32545-1G APOSOR32545-5G
(5-Chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol 95%
(5-Chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Formula: C₁₁H₁₁ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00244900
Núm. CAS: 321538-17-4