3-(2-Hydroxyphenoxy)-2-butanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32548-1G OR32548-25G OR32548-5G
APOSOR32548-1GEA 180 EUR
APOSOR32548-1G APOSOR32548-25G APOSOR32548-5G
3-(2-Hydroxyphenoxy)-2-butanone 95%
3-(2-Hydroxyphenoxy)-2-butanone
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00664263
Núm. CAS: 91061-42-6