(1-Phenylethylidene)malononitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(1-Phenylethylidene)propanedinitrile, 2-(1-Phenylethylidene)malononitrile
OR32566-1G OR32566-25G OR32566-5G
APOSOR32566-1GEA 133 EUR
APOSOR32566-1G APOSOR32566-25G APOSOR32566-5G
(1-Phenylethylidene)malononitrile 95%
(1-Phenylethylidene)malononitrile
Formula: C₁₁H₈N₂
MW: 168,1946 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00159012
Núm. CAS: 5447-87-0