2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)benzenecarboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32569-1G OR32569-5G
APOSOR32569-1GEA 336 EUR
APOSOR32569-1G APOSOR32569-5G
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)benzenecarboxylic acid 95%
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)benzenecarboxylic acid
Formula: C₁₅H₁₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02186096
Núm. CAS: 4770-69-8