1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32589-5G
APOSOR32589-5GEA 142 EUR
APOSOR32589-5G
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine 97%
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine
Formula: C₇H₈N₄
MW: 148,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04117796
Núm. CAS: 72583-83-6