Methyl-2-amino-2-(4-chlorophenyl)acetate hydrochloride 97%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: Methyl 2-amino-2-(4-chlorophenyl)acetate hydrochloride

OR32590-25G OR32590-5G
APOSOR32590-25GEA 470 EUR
APOSOR32590-25G APOSOR32590-5G
Methyl-2-amino-2-(4-chlorophenyl)acetate hydrochloride 97%
Methyl-2-amino-2-(4-chlorophenyl)acetate hydrochloride
Formula: C₉H₁₁Cl₂NO₂
MW: 236.1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00196831
Núm. CAS: 42718-19-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR