2-(2,6-Dimethylmorpholino)-2-methylpropanal 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32596-1G OR32596-5G
APOSOR32596-1GEA 538 EUR
APOSOR32596-1G APOSOR32596-5G
2-(2,6-Dimethylmorpholino)-2-methylpropanal 95%
2-(2,6-Dimethylmorpholino)-2-methylpropanal
Formula: C₁₀H₁₉NO₂
MW: 185,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08056618
Núm. CAS: 886361-53-1