1-(3,4-Dichlorophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32597-1G OR32597-5G
APOSOR32597-1GEA 336 EUR
APOSOR32597-1G APOSOR32597-5G
1-(3,4-Dichlorophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone 95%
1-(3,4-Dichlorophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone
Formula: C₈H₆Cl₂O₂
MW: 205,04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07698585
Núm. CAS: 113337-38-5