5-Bromo-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-1H-indole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32600-1G OR32600-5G
APOSOR32600-1GEA 336 EUR
APOSOR32600-1G APOSOR32600-5G
5-Bromo-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-1H-indole 95%
5-Bromo-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-1H-indole
Formula: C₁₃H₁₃BrN₂
MW: 277,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07366543
Núm. CAS: 127792-80-7