2-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)acrylonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2Z)-2-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-enenitrile
OR32606-1G
APOSOR32606-1GEA 219 EUR
APOSOR32606-1G
2-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)acrylonitrile 95%
2-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)acrylonitrile
Formula: C₁₁H₁₁ClN₂
MW: 206,68 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00138415
Núm. CAS: 40373-88-4