2-Methyl-2-(4-phenylpiperazino)propanenitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32612-1G OR32612-5G
APOSOR32612-1GEA 180 EUR
APOSOR32612-1G APOSOR32612-5G
2-Methyl-2-(4-phenylpiperazino)propanenitrile 95%
2-Methyl-2-(4-phenylpiperazino)propanenitrile
Formula: C₁₄H₁₉N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00202004
Núm. CAS: 92326-91-5