2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-1-ethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32621-1G
APOSOR32621-1GEA 154 EUR
APOSOR32621-1G
2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-1-ethanol 97%
2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-1-ethanol
Formula: C₉H₁₁ClO₂
MW: 186,64 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00172032
Núm. CAS: 1200-15-3