5-Acetyl-6-methyl-2(1H)-pyridinone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
5-Acetyl-6-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one, 5-Acetyl-6-methylpyridin-2(1H)-one
OR32644-1G
OR32644-5G
APOSOR32644-1GEA
179
EUR
APOSOR32644-1G
APOSOR32644-5G
5-Acetyl-6-methyl-2(1H)-pyridinone 95%
5-Acetyl-6-methyl-2(1H)-pyridinone
Formula:
C₈H₉NO₂ MW: 151.17 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01814812 Núm. CAS: 5220-65-5 |