2-Chloro-5-methyl[1,6]naphthyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32650-1G OR32650-250MG
APOSOR32650-1GEA 579 EUR
APOSOR32650-1G APOSOR32650-250MG
2-Chloro-5-methyl[1,6]naphthyridine 95%
2-Chloro-5-methyl[1,6]naphthyridine
Formula: C₉H₇ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01443634
Núm. CAS: 140692-93-9