Ethyl-2-cyclohexylidenacetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32656-1G OR32656-5G
APOSOR32656-1GEA 30.6 EUR
APOSOR32656-1G APOSOR32656-5G
Ethyl-2-cyclohexylidenacetate 95%
Ethyl-2-cyclohexylidenacetate
Formula: C₁₀H₁₆O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00963857
Núm. CAS: 1552-92-7