1-Methyl-2-(4-methylpiperazino)-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32658-1G OR32658-5G
APOSOR32658-1GEA 538 EUR
APOSOR32658-1G APOSOR32658-5G
1-Methyl-2-(4-methylpiperazino)-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
1-Methyl-2-(4-methylpiperazino)-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₅H₁₉N₃O
MW: 257,34 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663789
Núm. CAS: 886360-89-0