3-Bromo-2-furaldehyde 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromofuran-2-carbaldehyde
OR3266-1G OR3266-5G
APOSOR3266-1GEA 58 EUR
APOSOR3266-1G APOSOR3266-5G
3-Bromo-2-furaldehyde 96%
3-Bromo-2-furaldehyde
Formula: C₅H₃BrO₂
MW: 174.99 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368224
Núm. CAS: 14757-78-9