4-Bromo-2-furaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR3267-1G
OR3267-250MG
OR3267-5G
APOSOR3267-1GEA
94.4
EUR
APOSOR3267-1G
APOSOR3267-250MG
APOSOR3267-5G
4-Bromo-2-furaldehído
4-Bromo-2-furaldehído
Formula:
C₅H₃BrO₂ Pto. de fusión: 54…58 °C Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00671504 Núm. CAS: 21921-76-6 |