2-(4-Methylpiperazino)-3-pyridinamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-3-amine
OR32673-1G
APOSOR32673-1GEA 242 EUR
APOSOR32673-1G
2-(4-Methylpiperazino)-3-pyridinamine 95%
2-(4-Methylpiperazino)-3-pyridinamine
Formula: C₁₀H₁₆N₄
MW: 192,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01704018
Núm. CAS: 5028-17-1