6-(4-Bromophenyl)imidazo[2,1-b]thiazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32674-1G OR32674-5G
APOSOR32674-1GEA 140 EUR
APOSOR32674-1G APOSOR32674-5G
6-(4-Bromophenyl)imidazo[2,1-b]thiazole 95%
6-(4-Bromophenyl)imidazo[2,1-b]thiazole
Formula: C₁₁H₇BrN₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00269210
Núm. CAS: 7120-13-0