3-(3-Phenyl-2-propenyl)-2,4-pentanedione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32675-1G
OR32675-5G
APOSOR32675-1GEA
270
EUR
APOSOR32675-1G
APOSOR32675-5G
3-(3-Phenyl-2-propenyl)-2,4-pentanedione 95%
3-(3-Phenyl-2-propenyl)-2,4-pentanedione
Formula:
C₁₄H₁₆O₂ MW: 216,28 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03425758 Núm. CAS: 29638-71-9 |