4-(1H-1,3-Benzimidazol-1-yl)benzenecarbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32676-1G
APOSOR32676-1GEA 132 EUR
APOSOR32676-1G
4-(1H-1,3-Benzimidazol-1-yl)benzenecarbaldehyde 95%
4-(1H-1,3-Benzimidazol-1-yl)benzenecarbaldehyde
Formula: C₁₄H₁₀N₂O
MW: 222,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425762
Núm. CAS: 90514-72-0