[4-(1H-1,3-Benzimidazol-1-yl)phenyl]methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32677-1G OR32677-5G
APOSOR32677-1GEA 270 EUR
APOSOR32677-1G APOSOR32677-5G
[4-(1H-1,3-Benzimidazol-1-yl)phenyl]methanol 95%
[4-(1H-1,3-Benzimidazol-1-yl)phenyl]methanol
Formula: C₁₄H₁₂N₂O
MW: 224,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425763
Núm. CAS: 451485-67-9