3-(Dimethylamino)-1-(2-pyrazinyl)-2-propen-1-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32689-1G OR32689-5G
APOSOR32689-1GEA 538 EUR
APOSOR32689-1G APOSOR32689-5G
3-(Dimethylamino)-1-(2-pyrazinyl)-2-propen-1-one 95%
3-(Dimethylamino)-1-(2-pyrazinyl)-2-propen-1-one
Formula: C₉H₁₁N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02325230
Núm. CAS: 111781-53-4