Pyrido[2,3-d]pyrimidin-4(1H)-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32695-1G OR32695-5G
APOSOR32695-1GEA 0 EUR
APOSOR32695-1G APOSOR32695-5G
Pyrido[2,3-d]pyrimidin-4(1H)-one 95%
Pyrido[2,3-d]pyrimidin-4(1H)-one
Formula: C7H5N3O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08234707
Núm. CAS: 24410-19-3