2-Bromo-5-hidroxibenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3270-100G OR3270-25G OR3270-5G
APOSOR3270-100GEA 95.7 EUR
APOSOR3270-100G APOSOR3270-25G APOSOR3270-5G
2-Bromo-5-hidroxibenzaldehído
2-Bromo-5-hidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
Pto. de fusión: 130…135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03033065
Núm. CAS: 2973-80-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III