1-(3-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32702-1G
APOSOR32702-1GEA 180 EUR
APOSOR32702-1G
1-(3-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one 95%
1-(3-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
Pto. de fusión: 29…32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00468694
Núm. CAS: 31992-43-5