4-Aminoquinazoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32708-1G
OR32708-5G
OR32708-25G
APOSOR32708-1GEA
62.5
EUR
APOSOR32708-1G
APOSOR32708-5G
APOSOR32708-25G
4-Aminoquinazoline 95%
4-Aminoquinazoline
Formula:
C₈H₇N₃ Pto. de fusión: 267…274 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00092016 Núm. CAS: 15018-66-3 |