2-Bromo-5-formilpiridina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carbaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 6-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
OR3271-100G OR3271-25G OR3271-5G
APOSOR3271-100GEA 171 EUR
APOSOR3271-100G APOSOR3271-25G APOSOR3271-5G
2-Bromo-5-formilpiridina 99%
2-Bromo-5-formilpiridina
Formula: C₆H₄BrNO
MW: 186.01 g/mol
Pto. de fusión: 104…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115419
Núm. CAS: 149806-06-4