4'-Cloroacetofenona-oxima 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(4-Chlorophenyl)-1-ethanone oxime
OR32714-1G OR32714-25G OR32714-5G
APOSOR32714-1GEA 180 EUR
APOSOR32714-1G APOSOR32714-25G APOSOR32714-5G
4'-Cloroacetofenona-oxima 95%
4'-Cloroacetofenona-oxima
Formula: C₈H₈ClNO
MW: 169,61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02609517
Núm. CAS: 1956-39-4