Methyl-2-(cyanomethoxy)benzenecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-(cyanomethoxy)benzoate
OR32715-1G OR32715-5G
APOSOR32715-1GEA 122 EUR
APOSOR32715-1G APOSOR32715-5G
Methyl-2-(cyanomethoxy)benzenecarboxylate 95%
Methyl-2-(cyanomethoxy)benzenecarboxylate
Formula: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01924694
Núm. CAS: 1641-00-5