(1-Phenyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32719-1G OR32719-25G
APOSOR32719-1GEA 133 EUR
APOSOR32719-1G APOSOR32719-25G
(1-Phenyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol 97%
(1-Phenyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol
Formula: C₉H₉N₃O
MW: 175,1900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00100214
Núm. CAS: 103755-58-4