3-Bromo-2-formilpiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromopyridine-2-carboxaldehyde
OR3272-1G OR3272-500MG
APOSOR3272-1GEA 60.9 EUR
APOSOR3272-1G APOSOR3272-500MG
3-Bromo-2-formilpiridina
3-Bromo-2-formilpiridina
Formula: C₆H₄BrNO
Pto. de fusión: 62…63 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07781220
Núm. CAS: 405174-97-2