Nicotinanilide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR32725-5G OR32725-1G
APOSOR32725-5GEA 72.5 EUR
APOSOR32725-5G APOSOR32725-1G
Nicotinanilide 95%
Nicotinanilide
Formula: C₁₂H₁₀N₂O
Pto. de fusión: 119…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023572
Núm. CAS: 1752-96-1