6-Chloro-2H-chromene-3-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32728-1G OR32728-5G
APOSOR32728-1GEA 270 EUR
APOSOR32728-1G APOSOR32728-5G
6-Chloro-2H-chromene-3-carbonitrile 95%
6-Chloro-2H-chromene-3-carbonitrile
Formula: C₁₀H₆ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052359
Núm. CAS: 57543-67-6