6-Methoxy-2H-chromene-3-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32729-1G OR32729-5G
APOSOR32729-1GEA 163 EUR
APOSOR32729-1G APOSOR32729-5G
6-Methoxy-2H-chromene-3-carbonitrile 95%
6-Methoxy-2H-chromene-3-carbonitrile
Formula: C₁₁H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00202032
Núm. CAS: 57543-71-2