{[2-(Benzyloxy)phenyl]methylene}(methyl)ammoniumolate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (E)-{[2-(Benzyloxy)phenyl]methylidene}(methyl)oxidoazanium
OR32735-1G OR32735-5G
APOSOR32735-1GEA 270 EUR
APOSOR32735-1G APOSOR32735-5G
{[2-(Benzyloxy)phenyl]methylene}(methyl)ammoniumolate 95%
{[2-(Benzyloxy)phenyl]methylene}(methyl)ammoniumolate
Formula: C₁₅H₁₅NO₂
MW: 241,29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001260
Núm. CAS: 338422-69-8