N-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-2-oxiranecarboxamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32747-1G OR32747-5G
APOSOR32747-1GEA 0 EUR
APOSOR32747-1G APOSOR32747-5G
N-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-2-oxiranecarboxamide 95%
N-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-2-oxiranecarboxamide
Formula: C₁₀H₁₀ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00232082
Núm. CAS: 65925-79-3